1.17968
Peroxide Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
Größe auswählen
CHF 169.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 169.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Peroxide Test, reflectometric, 20.0-100 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
Reflectoquant®
spezifische(r) Analyt(en)
hydrogen peroxide
Eignung der Reaktion
reaction type: enzymatic reaction
Messbereich
20.0-100 mg/L (H2O2)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Peroxide is an all purpose disinfectant which, due to its excellent antiviral, bactericidal and fungicidal action, is widely used in the food industry. Here, the Reflectoquant® test strips are suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore the test can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g. in food technology, laundries) and in swimming-pool water. Peroxidase transfers peroxide oxygen to an aminophenazone derivative. This produces a red compund that is determined reflectometrically on the RQflex®. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peroxide concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant® test strips for peroxide.
WGK
WGK 2
Artikel
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.