1.16975
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
1.0-22.5 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Chemische Peressigsäure-Teststreifen, Peressigsäure-Teststreifen für Lesegerät
Größe auswählen
CHF 73.10
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 73.10
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Peressigsäure-Test, reflectometric, 1.0-22.5 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
Reflectoquant®
spezifische(r) Analyt(en)
peracetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Messbereich
1.0-22.5 mg/L (peracetic acid)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Efficient activation of peracetic acid by cobalt modified nitrogen-doped carbon nanotubes for drugs degradation: Diese Studie untersucht eine neuartige Methode zur Verbesserung der Wirksamkeit von Peressigsäure beim Abbau pharmazeutischer Verbindungen und unterstreicht das Potenzial von Peressigsäure in Bezug auf die Überwachung der Umgebungsdesinfektion und Sicherheitsanwendungen in der pharmazeutischen Herstellung (Yao et al., 2024).
- Ecotoxicological evaluation of effluent from bovine slaughterhouses disinfected by peracetic acid (PAA): In dieser Studie wird die Umweltverträglichkeit von Peressigsäure beurteilt, die bei der Desinfektion von Abwässern aus Rinderschlachthäusern verwendet wird. Dabei wird der Bioindikator Girardia tigrina verwendet. Dies ist entscheidend für die Bewertung der Umweltsicherheit (Pereira et al., 2024).
- Peracetic acid activated by nickel cobaltite as effective oxidizing agent for BPA and its analogues degradation: In diesem Artikel wird eine Methode zur Aktivierung von Peressigsäure mit Nickel-Cobaltit vorgestellt, um BPA und seine Analoge wirksam abzubauen und Bedenken hinsichtlich der Biozidwirksamkeit und Umweltsicherheit zu begegnen (Kiejza et al., 2024).
- Accelerated removal of naproxen in the iron-based peracetic acid activation system by chloride ions: Die Studie konzentriert sich auf die Verbesserung reaktiver Sauerstoffspezies in Wasseraufbereitungsprozessen. Sie zeigt, wie Chloridionen die Effizienz von Peressigsäure steigern können, was für Biozid-Anwendungen und Sicherheitstests wichtig ist (Yu et al., 2024).
Verlinkung
WGK
WGK 1
Artikel
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.