Merck
1.15419
SAFC
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Walrat synth.
Größe auswählen
1 KG
CHF 155.00
20 KG
CHF 1’219.00
CHF 155.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 155.00
20 KG
CHF 1’219.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H64O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
208-736-6
CHF 155.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
43-57 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChIKey
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Anwendung
Cetyl palmitate is typically used as viscosity-building agent and formulation base in semi-solid topical formulations.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.