1.15341
TLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 500 plates, plate L × W 2.5 cm × 7.5 cm, glass support
Synonym(e):
Silica Gel 60 Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 500 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
2.5 cm × 7.5 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 210–270 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 9,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison, Steroidtest:
25–37
- Reichstein S, Steroidtest: 37–49
- Methyltestosteron, Steroidtest: 42–54
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)