114802
AdaAhx3L3VS
A potent, covalent, cell-permeable, irreversible inhibitor of chymotrypsin-like (50-100 nM), trypsin-like (1-5 µM), and PGPH (0.5-1 µM) activities of the 20S proteasome.
Synonym(e):
AdaAhx3L3VS
Größe auswählen
CHF 514.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 514.00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Chymotrypsin-ähnliche Aktivität des 20S-Proteasoms
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.