1.13748
HPTLC plates, Silica gel 60 with concentrating zone 10 x 2.5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
150-200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
25 Glass plates 10 x 10 cm
These plates allow users to quickly and easily apply any kind of sample, even large volumes of diluted samples. Our concentrating zone plates are based on different adsorption properties of two adsorbents. The first is a large pore concentrating adsorbent where the samples are applied; the second is a selective layer for separation. Regardless of the spots’ shape, size, or position, the sample always concentrates as a narrow band where the two adsorbents overlap and where the separation starts. These plates allow users to quickly and easily apply any kind of sample, even large volumes of diluted samples.
Anwendung
Glass HPTLC Silica gel 60 with concentrating zone 10 x 2.5 cm plates. Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets.
Verlinkung
Replaces: 13748-5; 13748
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 70 - 110 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
18 - 24
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 39 - 46
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 59 - 66
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 70 - 110 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
18 - 24
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 39 - 46
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 59 - 66
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)