1.11931
Pepton aus Casein
for biotechnology Fermtech®
Synonym(e):
Pepton aus Casein, Pepton aus Kasein. Trypton
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Assay
12-14% amino-nitrogen basis (purity)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Fermtech®
pH-Wert
6.7-7.7
Löslichkeit
800 g/L
Schüttdichte
490 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 12,0–14,0 %
Aminostickstoff (als N): 3,0–5,0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,7–7,7
Sulfatasche (800 °C): ≤ 15 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6 %
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable