1.11764
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ AMD,extra thin
pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38407-F11, glass support
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 38407-F11
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
100 μm
Platte L × B
20 mm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 80 - 120 µm
Dickenschwankung: ≤ 30 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
14 - 20
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 35 - 43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52 - 60
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10.0
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)