Merck
1.09390
Millipore
Silicium(IV)-oxid
for liquid chromatography
Synonym(e):
Siliziumdioxid
Größe auswählen
1 KG
CHF 153.00
CHF 153.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 153.00
About This Item
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
EG-Index-Nummer:
231-545-4
CHF 153.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Materialien
silica gel (irregularly-shaped)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Silica Gel
Partikelgröße
20-40 μm
Porengröße
6 nm mean pore size
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Schüttdichte
200‑800 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Anwendung
LiChroprep Si 60 (25-40 µm) for liquid chromatography. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Leistungsmerkmale und Vorteile
LiChroprep® Si 60 (25-40 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Verpackung
Plastic bottle
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (10 %ige Suspension): 6.5 - 7.5
Spezifische Oberfläche (nach BET): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
Korngröße (d10): 14 - 17 µm
Korngröße (d50): 22 - 28 µm
Korngröße (d90): 33 - 43 µm
Druck: ≤ 5.0 bar
Anwendungstechnische Prüfung (2-Nitrotoluol): entspricht
Trennleistung (2-Nitrotoluol): ≥ 5000
Leading: ≤ 5.0 %
Tailing: ≤ 10 %
Symmetrie: 0.8 - 1.6
Kapazitätsfaktor: ≥ 0.3
Die Angabe der spezifischen Oberfläche bezieht sich auf den Kieselgelrohstoff.
Rechtliche Hinweise
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable