Merck
1.07882
Millipore
Standard-I-Nährbouillon
for the cultivation of fastidious bacteria
Synonym(e):
Standard nutrient broth
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.5 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
25 g/L
Schüttdichte
720 kg/m3
Anwendung(en)
clinical
microbiology
Eignung
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Listeria spp.
Shigella spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
zur Kultivierung von anspruchsvollen Bakterien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)klar Aussehen (Farbe) gelblich-braun pH-Wert (25 °C)7,3–7,7 Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))10–100 Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))10–100 Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))10–100 Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036))10–100 Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)10–100 Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)10 - 100I Inokulum auf Referenzmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19118)10–100 Inokulum auf Referenzmedium (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))10–100 Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 11700)10–100 Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))gut bis sehr gut Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) gut bis sehr gut Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) gut bis sehr gut Wachstum (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)) gut bis sehr gut Wachstum (Streptococcus pyogenes ATCC 12344) gut bis sehr gut Wachstum (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301) gut bis sehr gut Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 19118) gut bis sehr gut Wachstum (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)) gut bis sehr gut Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700) befriedigend bis gut Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3