1.07719
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm)
for column chromatography
Größe auswählen
CHF 559.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 559.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
silica gel (irregularly-shaped)
Qualitätsniveau
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Silica Gel
Partikelgröße
63-200 μm
Porengröße
6 nm mean pore size
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Schüttdichte
450‑550 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High adsorptive capacity
- High chemical inertness and non-toxicity.
- Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
- Granulates in different sizes or beads
Verpackung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Kohlenstoffgehalt (Elementanalyse): 3.8 - 4.6 %
Korngröße (d10): 75 - 95 µm
Korngröße (d50): 125 - 150 µm
Korngröße (d90): 215 - 245 µm
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable