Wichtige Dokumente
1.07609
Millipore
Riboflavine
for biochemistry
Synonym(e):
Lactoflavin, Vitamin B2
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
EG-Index-Nummer:
201-507-1
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH-Wert
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (decomposition)
Löslichkeit
0.07 g/L
Schüttdichte
100 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChIKey
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
für biochemische Zwecke
Anwendung
Riboflavine for biochemistry. CAS 83-88-5, pH 5.5 - 7.2 (0.07 g/l, H₂O, 20 °C).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (spektralphotometrisch; ber. auf getrocknete Substanz)98.0 - 102.0 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtSpez. Drehung [α²0/D (5 g/l, Natronlauge (0,05 mol/l), ber. auf getrocknete Substanz, Ph Eur)-135 - -115 °Lumiflavin (HPLC)entsprichtTrocknungsverlust (105 °C)≤ 1.5 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable