1.07284
Gelatin Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, Prime, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Peptone from gelatin
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Peptone from gelatin, pancreatic digested, suitable for microbiology
Biologische Quelle
animal
Qualitätsniveau
Assay
15.5-17.0% amino-nitrogen basis (purity)
Form
powder
pH-Wert
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Löslichkeit
550 g/L
Schüttdichte
420 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Lösung (5 %; Wasser): Klar und gelb bis bräunlichgelb.
pH-Wert (5 %; Wasser): 6.5 - 7.5
Aminostickstoff (als N): 2.2 - 3.2 %
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 15.5 - 17.0 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 15.0 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6.0 %
Ca (Calcium): ≤ 0.2 %
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
Identität (NIR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable