Wichtige Dokumente
1.06278
Supelco
Alizarin-Rot S Mononatriumsalz (C.I. 58005)
pH indicator
Synonym(e):
Alizarin-Rot S Mononatriumsalz (C.I. 58005)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H7NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
204-981-8
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Alizarin-Rot S Mononatriumsalz (C.I. 58005), visual transition interval 4.3-6.3, yellow to pink, visual transition interval 9.4-12.0, brown-orange to violet
Verlust
≤10% loss on drying, 110°C
Qualitätsniveau
visual transition interval
4.3-6.3, yellow to pink
9.4-12.0, brown-orange to violet
Amax
418-424 nm (buffer pH 4.3
buffer pH 4.3
1 buffer pH 4.3)
444-450 nm (buffer pH 9.4)
510-517 nm (buffer pH 6.3)
554-558 nm (buffer pH 12.0)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1[O-])O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H8O7S.Na/c15-11-6-3-1-2-4-7(6)12(16)10-8(11)5-9(22(19,20)21)13(17)14(10)18;/h1-5,17-18H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChIKey
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
zur Analyse und als Indikator
Anwendung
  • A ratiometric fluorescence strategy based on inner filter effect for Cu(2+)-mediated detection of acetylcholinesterase: In dieser Studie wird Alizarinrot S verwendet, um eine fluoreszenzbasierte Methode zur Erkennung von Kupferionen und Acetylcholinesteraseaktivität zu entwickeln, die für die Umweltüberwachung und medizinische Diagnostik wichtig ist (Li et al., 2021 doi:10.1007/s00604-021-05044-0).
  • Multiplex SERS Chemosensing of Metal Ions via DNA-Mediated Recognition: Untersucht die Komplexierung von Alizarinrot S mit verschiedenen Metallionen unter Verwendung der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS) für den empfindlichen Nachweis mit Anwendung in der Umweltanalyse und in den Gesundheitswissenschaften (Guerrini und Alvarez-Puebla, 2019 doi:10.1021/acs.analchem.9b02385).
  • Capsicum-Derived Biomass Quantum Dots Coupled with Alizarin Red S as an Inner-Filter-Mediated Illuminant Nanosystem for Imaging of Intracellular Calcium Ions: Bei diesem innovativen Ansatz wird Alizarinrot S in einem zusammengesetzten Nanosystem für fortschrittliche Bildgebungstechniken zur Überwachung intrazellulärer Aktivitäten verwendet, was Einsatzmöglichkeiten in der biomedizinischen Forschung und Diagnostik bietet (Chen et al., 2018 doi:10.1021/acs.analchem.8b04055).
  • Ratiometric fluorescent probe based on gold nanoclusters and alizarin red-boronic acid for monitoring glucose in brain microdialysate: Erläutert die Anwendung von Alizarinrot S bei der Entwicklung eines Glukoseüberwachungssystems, was für das Verständnis metabolischer Prozesse in neurologischen Studien von entscheidender Bedeutung ist (Wang et al., 2014 doi:10.1021/ac5023293).
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
1. Übergangsbereich: pH-Wert 4,3–6,3, gelblich zu rosa
2. Übergangsbereich: pH-Wert 9,4–12,0, braun-orange zu violett
Absorptionsmaximum λ1 (Puffer-pH-Wert 4,3): 418–424 nm
Absorptionsmaximum λ2 (Puffer-pH-Wert 6,3): 510–517 nm
Absorptionsmaximum λ3 (Puffer-pH-Wert 9,4): 444–450 nm
Absorptionsmaximum λ4 (Puffer-pH-Wert 12,0): 554-558 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λ1max; 0,01 g/l; Puffer-pH-Wert 4,3; berechnet auf getrocknete Substanz): 135–180 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λ2max; 0,01 g/l; Puffer-pH-Wert 6,3; berechnet auf getrocknete Substanz): 145–210 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λ3max; 0,01 g/l; Puffer-pH-Wert 9,4; berechnet auf getrocknete Substanz): 170–230 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λ4max; 0,01 g/l; Puffer-pH-Wert 12,0; berechnet auf getrocknete Substanz): 340–520
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable