1.06246
1-Naphtholphthalein
pH indicator
Synonym(e):
1-Naphtholphthalein
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Produktbezeichnung
1-Naphtholphthalein, indicator
Qualitätsniveau
Form
solid
Verlust
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
7.1-8.3, pink-brown to blue
mp (Schmelzpunkt)
253-255 °C
Schüttdichte
350 kg/m3
Amax
470-485 nm (buffer pH 7.1)
649-654 nm (buffer pH 8.3)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(c6c(cccc6)C1=O)(c4c5c(c(cc4)O)cccc5)c2c3c(c(cc2)O)cccc3
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
InChIKey
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Umschlagsbereich: pH 7.1 - pH 8.3rosabräunlich - blau
Absorptionsmaximum λ 1 (Puffer pH 7.1): 470 - 485 nm
Absorptionsmaximum λ 2 (Puffer pH 8.3): 649 - 654 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λ1max; 0.01 g/l; Puffer pH 7.1; berechnet auf getrocknet Substanz): 100 - 180
Spez. Extinktion E1%/1cm (λ2max; 0.01 g/l; Puffer pH 8.3; berechnet auf getrocknet Substanz): 360 - 520
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 5 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable