Merck
1.05730
Supelco
DC-Cellulose
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Größe auswählen
50 UNITS
CHF 362.00
CHF 362.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 UNITS
CHF 362.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 362.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
cellulose matrix
glass support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 50 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
80-120 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
50 Glasplatten 10 x 20 cm
Cellulose-Platten werden zur Analyse von polaren Substanzen eingesetzt. Als organisches Sorbens eignet Cellulose sich ideal für die Abscheidung von hydrophilen Substanzen durch Verteilungschromatographie. Zu den typischen Anwendungen zählt die Analyse von Aminosäuren, Kohlenhydraten und Phosphaten sowie von Nukleinsäure und ihren Derivaten. Die Cellulose-Platten sind in zwei Qualitätsklassen erhältlich: TLC für konventionelle und HPTLC für anspruchsvolle Hochleistungstrennungen.
Verlinkung
Ersetzt: 5730-6; 5730
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 80–120 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Aminosäuretest
hRf-Werte
- L-Serin, Aminosäuretest:
20–30
- L-Threonin, Aminosäuretest: 29–36
- L-Alanin, Aminosäuretest: 30–40
- L-Methionin, Aminosäuretest: 49–60
- L-Phenylalanin, Aminosäuretest: 59–70
- L-Leucin, Aminosäuretest: 66–76
Typischer Wert gemessen an einer Platte
Eluent: 1-Butanol/Aceton/Essigsäure/Wasser (35/35/7/23 v/v/v/v), zweifach entwickelt