Fortfahren mit
1.04372
Hexane
≥99% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Synonym(e):
Hexan, n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 144.00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 509.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
CHF 144.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
n-Hexan, for spectroscopy Uvasol®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
195 nm, ≥10%, 210 nm, ≥60%, 217 nm, ≥80%, 225 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 195 nm Amax: ≤1.00, λ: 210 nm Amax: ≤0.22, λ: 217 nm Amax: ≤0.10, λ: 225 nm Amax: ≤0.05, λ: 245 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Application
  • Enhancing the selectivity for light olefins through catalytic cracking of n-hexane by phosphorus doping on lanthanum-modified ZSM-5.: In dieser Studie wird die Verwendung von n-Hexan in katalytischen Crackverfahren untersucht, wobei seine Rolle bei der Verbesserung der Selektivität für leichte Olefine durch fortschrittliche katalytische Techniken betont wird (Ali et al, 2024).
  • Facile synthesis of iron nanoparticles from Camellia Sinensis leaves catalysed for biodiesel synthesis from Azolla filiculoides: In dieser Forschungsarbeit wird n-Hexan als Lösungsmittel für die Synthese von Eisennanopartikeln verwendet, was seine Anwendung in der grünen Chemie und der Nanopartikelsynthese für die Biodieselproduktion hervorhebt (Sundararaman et al, 2024).
  • Rapid purification and scale-up of tilianin using counter-current chromatography with rectangular horizontal tubing: In der Studie wird n-Hexan in der Gegenstromchromatographie zur Reinigung von Tilianin verwendet, was seine Effizienz bei der Isolierung von Naturprodukten und in der analytischen Chemie demonstriert (Zhang et al., 2024).
  • Phytochemicals, Antioxidant, and Antidiabetic Effects of Ranunculus hirtellus Aerial Parts and Roots: Methanol and Aqueous Extracts: In dieser Forschungsarbeit wird n-Hexan für die Extraktion und Analyse von Phytochemikalien verwendet, was seine Bedeutung bei der Untersuchung der antioxidativen und antidiabetischen Eigenschaften von Pflanzenextrakten unterstreicht (Ishtiaq et al, 2024).
  • Exploration of reducing and stabilizing phytoconstituents in Arisaema dracontium extract for the effective synthesis of Silver nanoparticles and evaluation of their antibacterial and toxicological properties: In der Studie wird die Verwendung von n-Hexan bei der Synthese von Silbernanopartikeln hervorgehoben, wobei der Schwerpunkt auf seiner Rolle bei der Stabilisierung der Nanopartikel und der Bewertung der antibakteriellen Aktivität liegt (Khattak et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Quinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 195 nm): ≥ 10 %
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 217 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (bei 225 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 245 nm): ≥ 98 %
Extinktion (bei 195 nm): ≤ 1,00
Extinktion (bei 210 nm): ≤ 0,22
Extinktion (bei 217 nm): ≤ 0,10
Extinktion (bei 225 nm): ≤ 0,05
Extinktion (ab 245 nm): ≤ 0,01
Erfüllt die Anforderungen einer „Spektroskopie zur spezifischen Verwendung“ gemäß Reag. Ph Eur
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043911.007951.04374
n-Hexan for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.04372
n-Hexan
n-Hexan for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.04391
n-Hexan
n-Hexan for gas chromatography MS SupraSolv&#174;
Supelco
1.00795
n-Hexan
n-Hexan for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
n-Hexan
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥96.0% (GC), ≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
impurities
-
impurities
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexan
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup