Wichtige Dokumente
1.04233
Millipore
Glycylglycine
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Synonym(e):
Glycylglycine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
EG-Index-Nummer:
209-127-8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Form
solid
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChIKey
YHBAZQDEMYQPJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
buffer substance
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
UV-Eigenabsorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, Wasser): ≤ 0.05
Chlorid (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Natrium): ≤ 0.01 %
Glycin: ≤ 0.15 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 1.0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable