1.04211
Carminic acid (C.I. 75470)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥92%
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
1.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
136 °C (decomposition)
Löslichkeit
30 g/L
Schüttdichte
490 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
DGQLVPJVXFOQEV-NGOCYOHBSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2