1.04177
Hellgrüne SF-Lösung, gelblich (C.I. 42095)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥75% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.9 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
200 g/L
Schüttdichte
200 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 629 - 634 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 830 - 1130
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 12 %
Suitability for microscopy: passes test
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable