Merck
1.02144
SAFC
Calciumhydrogenphosphat
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 341(ii)
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Calciumhydrogenphosphat, sek-Calciumphosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCaO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E341 (ii)
EG-Index-Nummer:
231-826-1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
Wirksamkeit
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Partikelgröße
(see specification)
pH-Wert
7 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp (Schmelzpunkt)
370 °C (decomposition)
Dichte
2.89 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+]
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Herstellung fester Formulierungen haben wir ein umfassendes Produktsortiment entwickelt, um ihren Ansprüchen hinsichtlich fester Darreichungsformen gerecht zu werden. Obwohl feste Dosierungsformulierungen zu den am weitesten verbreiteten Darreichungsformen auf dem Arzneimittelmarkt zählen, nimmt die Komplexität der Herstellung von Endprodukten weiter zu. Wirkstoffstabilität, Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit wie geringe Wirkstofflöslichkeit sind nur einige der kritischen Hürden auf dem Weg zur Markteinführung.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohmaterialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Calciumhydrogenphosphat ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff im Nahrungsmittel- und Pharmabereich. In pharmazeutischen Anwendungen wird Calciumhydrogenphosphat vornehmlich als Füll- und Bindemittel eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable