1.01253
Stärke
soluble extra pure
Synonym(e):
Stärke, Kartoffelstärke
About This Item
Qualitätsniveau
pH-Wert
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
Löslichkeit
50 g/L
Schüttdichte
300 kg/m3
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable