1.01220
Ammonium amidosulfonate
for analysis (for detection of sulfonamide in blood) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Amidosulfonsäure Ammoniumsalz, Ammoniumsulfamidat
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.02% In water insoluble matter
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH-Wert
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
160 °C/1013 hPa (decomposes)
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C
Schüttdichte
680 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Kationenspuren
Fe: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)O.N
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
InChIKey
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0.02 %
Schmelzpunkt: 132.0 - 134.0 °C
pH-Wert (5 %; Wasser): 4.5 - 5.5
Chlorid (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.2 %
Schwermetalle: ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
Glührückstand (als SO₄): ≤ 0.05 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0.5 %
Entspricht ACS und Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable