Merck
1.00540
di-Phosphorpentoxid
extra pure
Synonym(e):
di-Phosphorpentoxid, Phosphorsäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O5P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-236-1
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.02% Reducing matter (as P2O3), ≤0.02% reductants (as P2O3)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
420 °C (closed capillary tube)
solubility
850 g/L (Risk of violent reaction.)
density
2.28 g/cm3 at 20-25 °C
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): 50 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): <0.01%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[P]21(=O)O[P]3(=O)O[P](=O)(O2)O[P](=O)(O1)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of new azo compounds based on N-(4-hydroxypheneyl)maleimide and N-(4-methylpheneyl)maleimide: Diese Studie stellt die Synthese neuartiger Azoverbindungen unter Verwendung von Diphosphorpentoxid vor und demonstriert dessen Nutzen bei der Erleichterung komplexer Reaktionen in der organischen Synthese, insbesondere bei der Bildung von N-substituierten Maleimid-Derivaten, die in der analytischen Chemie für den Nachweis molekularer Wechselwirkungen entscheidend sind (Mohammed IA et al., 2010).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,01 %
Reduzierende Anteile (als P₂O₃): ≤ 0,02 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Phosphorpentoxid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c