Fortfahren mit
1.00489
Oxalsäuredihydrat
Suprapur®
Synonym(e):
Oxalsäuredihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 352.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.07
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-634-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (calculated as dihydrate, alkalimetric)
Form:
solid
CHF 352.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.000312 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99.5% (calculated as dihydrate, alkalimetric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
transition temp
flash point 157 °C (decomposition)
solubility
water: >100 g/L at 25 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
813 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5000 ppb, phosphate (PO43-): ≤500 ppb, sulfate (SO42-): ≤2000 ppb
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
cation traces
Ag: ≤10 ppb, Al: ≤20 ppb, As: ≤1.0 ppb, Au: ≤1.0 ppb, Ba: ≤100 ppb, Be: ≤1.0 ppb, Bi: ≤1.0 ppb, Ca: ≤100 ppb, Cd: ≤50 ppb, Co: ≤5 ppb, Cr: ≤10 ppb, Cu: ≤5 ppb, Fe: ≤50 ppb, Ga: ≤1.0 ppb, Ge: ≤1.0 ppb, In: ≤1.0 ppb, K: ≤200 ppb, Li: ≤5 ppb, Mg: ≤20 ppb, Mn: ≤5 ppb, Mo: ≤5 ppb, Na: ≤100 ppb, Ni: ≤10 ppb, Pb: ≤10 ppb, Pt: ≤1.0 ppb, Sb: ≤1.0 ppb, Sn: ≤5 ppb, Sr: ≤100 ppb, Ti: ≤5 ppb, Tl: ≤1.0 ppb, U: ≤1.0 ppb, V: ≤10 ppb, Zn: ≤20 ppb
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reaction Atmosphere-Controlled Thermal Conversion of Ferrocene to Hematite and Cementite Nanomaterials-Structural and Spectroscopic Investigations.: Im Rahmen dieser Studie wird die Umwandlung von Ferrocen in Hämatit- und Zementit-Nanomaterialien unter kontrollierten thermischen Bedingungen untersucht. Die strukturellen und spektroskopischen Eigenschaften der resultierenden Materialien wurden analysiert und liefern Erkenntnisse zu ihren potenziellen Anwendungen in verschiedenen Bereichen der Chemie und Materialwissenschaft (Kundu et al., 2024).
  • Insights into a Co-precursor Driven Solid-State Thermal Reaction of Ferrocene Carboxaldehyde Leading to Hematite Nanomaterial: A Reaction Kinetic Study.: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die thermische Festkörperreaktion von Ferrocencarboxaldehyd mit Oxalsäuredihydrat, aus der Hämatit-Nanomaterial hervorgeht. Sie gibt detaillierten Aufschluss über die Reaktionskinetik und potenzielle Anwendungen in der Katalyse und Materialwissenschaft (Chakraborty et al., 2023).
  • Supramolecular Structure of Microwave Treated Bamboo for Production of Lignin-Containing Nanocellulose by Oxalic Acid Dihydrate.: In der Arbeit wird die Verwendung von Oxalsäuredihydrat bei der Mikrowellenbehandlung von Bambus zur Herstellung von ligninhaltiger Nanocellulose untersucht. Dieser Prozess verbessert die Materialeigenschaften von Nanocellulose und eignet sich zur Herstellung nachhaltiger Materialien und für die Biotechnik (Wang et al., 2023).
  • Thermo-Mechano-Chemical Deconstruction of Cellulose for Cellulose Nanocrystal Production by Reactive Processing.: Diese Studie stellt eine Methode zur Herstellung von Zellulose-Nanokristallen unter Verwendung einer thermomechanochemischen Dekonstruktion mit Oxalsäuredihydrat vor. Die resultierenden Nanokristalle können potenziell in Biokompositen und Nanomaterialien verwendet werden (Guiao et al., 2022).
  • Formation and Structure Evolution of Starch Nanoplatelets by Deep Eutectic Solvent of Choline Chloride/Oxalic Acid Dihydrate Treatment.: Im Rahmen dieser Studie wird die Bildung von Stärke-Nanoplättchen unter Verwendung eines starken eutektischen Lösungsmittels aus Cholinchlorid und Oxalsäuredihydrat untersucht. Die Studie beleuchtet die strukturelle Entwicklung und potenzielle Anwendungen in der Lebensmittelwissenschaft und Werkstofftechnik (Xiao et al., 2022).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet als Dihydrat): ≥ 99,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 5.000 ppb
Phosphat (PO₄): ≤ 500 ppb
Sulfat (SO₄): ≤ 2.000 ppb
Ag (Silber): ≤ 10 ppb
Al (Aluminium): ≤ 20 ppb
As (Arsen): ≤ 1,0 ppb
Au (Gold): ≤ 1,0 ppb
Ba (Barium): ≤ 100 ppb
Be (Beryllium): ≤ 1,0 ppb
Bi (Bismut): ≤ 1,0 ppb
Ca (Calcium): ≤ 100 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 50 ppb
Co (Cobalt): ≤ 5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 10 ppb
Cu (Kupfer): ≤ 5 ppb
Fe (Eisen): ≤ 50 ppb
Ga (Gallium): ≤ 1,0 ppb
Ge (Germanium): ≤ 1,0 ppb
In (Indium): ≤ 1,0 ppb
K (Kalium): ≤ 200 ppb
Li (Lithium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 20 ppb
Mn (Mangan): ≤ 5 ppb
Mo (Molybdän): ≤ 5 ppb
Na (Natrium): ≤ 100 ppb
Ni (Nickel): ≤ 10 ppb
Pb (Blei): ≤ 10 ppb
Pt (Platin): ≤ 1,0 ppb
Sb (Antimon): ≤ 1,0 ppb
Sn (Zinn): ≤ 5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 100 ppb
Ti (Titan): ≤ 5 ppb
Tl (Thallium): ≤ 1,0 ppb
U (Uran): ≤ 1,0 ppb
V (Vanadium): ≤ 10 ppb
Zn (Zink): ≤ 20 ppb
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00492O037675699
assay
≥99.5% (calculated as dihydrate, alkalimetric)
assay
≥99% (manganometric)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (RT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
-
form
crystals
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
pH
-
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: >100 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalsäuredihydrat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1