Fortfahren mit
75699
Oxalsäure Dihydrat
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
Ethandisäure Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCO2H · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021701
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
205-634-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3679436
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
crystals
Grade:
biotech. grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue (900 °C)
≤0.01% (as SO4)
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
104-106 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 303 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
335061481215PHR2545
description
BioUltra, ≥99.0% (RT)
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
biotech. grade
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.5% (manganometric)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
crystals
form
crystals
form
crystalline
form
powder
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: ~126.1 g/L at 20 °C
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalsäure Dihydrat
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)