09-823
Anti-JMJD1A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 3A, testis-specific protein A, jumonji domain containing 1A, jumonji C domain-containing histone demethylase 2A, jumonji domain containing 1, Jumonji domain-containing protein 1A, JmjC domain-containing histone demet
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM3A(55818)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histon-modifizierende Proteine
Western Blot Analysis: A representitive lot of this antibody detected JMJD1A in mouse ESC chromatin extract.
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1A on 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 nuclear extract.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable