Wichtige Dokumente
09-144
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Brk(Tyr342)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
PTK6, protein tyrosine kinase 6, breast tumor kinase, protein-tyrosine kinase BRK
Größe auswählen
100 μL
CHF 412.00
CHF 412.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 412.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 412.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr342)
Angaben zum Gen
human ... PTK6(5753)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Erkennt humanes Phospho-Brk an Tyrosin 342.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren entspricht, die Tyr342 von humanem Brk umgeben.
Anwendung
Der Anti-Phospho-Brk(Tyr342)-Antikörper ist ein Antikörper gegen Phospho-Brk (Tyr342) zur Verwendung in WB.
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungs-Unterkategorie
Tumormarker
Qualität
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Liu et al.
Oncogene, 25(35), 4904-4912 (2006-03-29)
Breast tumor kinase (Brk) is a non-receptor tyrosine kinase distantly related to the Src family kinase. It is expressed in more than 60% of breast tumors, but the biological role of this kinase remains to be determined. Only a limited
Priya S Mathur et al.
Molecular cancer research : MCR, 14(6), 563-573 (2016-03-18)
Disruption of the gene encoding Protein Tyrosine Kinase 6 (Ptk6) delayed differentiation and increased growth in the mouse intestine. However, Ptk6-null mice were also resistant to azoxymethane-induced colon tumorigenesis. To further explore functions of PTK6 in colon cancer, expression of
Chaoqun Liu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 40(1), 297-297 (2021-09-24)
Chemoresistance is the major cause of chemotherapy failure in patients with colorectal cancer (CRC). Protein tyrosine kinase 6 (PTK6) is aberrantly overexpressed in clinical CRC tissues undergoing chemotherapy. We studied if PTK6 contributed to the chemoresistance of CRC in human
Milica B Gilic et al.
Biochimica et biophysica acta. Reviews on cancer, 1874(2), 188432-188432 (2020-09-22)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6) is the most well studied member of the PTK6 family of intracellular tyrosine kinases. While it is expressed at highest levels in differentiated cells in the regenerating epithelial linings of the gastrointestinal tract and skin
Tina Arkee et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 207(1), 322-332 (2021-06-20)
The adaptor protein TNFR-associated factor 3 (TRAF3) is required for in vivo T cell effector functions and for normal TCR/CD28 signaling. TRAF3-mediated enhancement of TCR function requires engagement of both CD3 and CD28, but the molecular mechanisms underlying how TRAF3