Dokumente
07-843
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRS1(Ser616)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
IRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer616)
Angaben zum Gen
human ... INSR(3643)
Spezifität
Basierend auf der Sequenzhomologie von 100 % wird eine Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte erwartet, wurde jedoch nicht geprüft.
Erkennt an Serinrest 616 phosphoryliertes IRS1 (Insulinrezeptorsubstrat 1). Die Sequenz ist bei Maus, Ratte und Schwein zu 100 % homolog.
Immunogen
Peptid, das der Aminosäurenregion, die das Phospho-IRS-1 (Ser616) von Mensch, Maus und Ratte umgibt, entspricht.
Anwendung
Der Anti-Phospho-IRS1(Ser616)-Antikörper ist ein Antikörper gegen Phospho-IRS1 (Ser616) zur Verwendung in IC und WB.
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energie-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunblot-Analyse: 0,5-μg/ml-Verdünnungen dieses Antikörpers wiesen Phospho-IRS1 (Ser616) in RIPA-Lysaten von mit TPA behandeltem, mit humanem IRS1 transfizierten CHO-Zellen nach.
Qualität
Mittels Immunblot beurteilt.
Zielbeschreibung
165 kDa
Physikalische Form
100 μl eines affinitätsgereinigten polyklonalen Kaninchen-IgG in PBS (ohne Mg2+ und Ca2+), pH-Wert 7,3, mit 1,0 mg/ml BSA (IgG, proteasefrei), 0,05 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Affinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -20 °C.
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mei-Hsin Hsu et al.
Neuroreport, 31(3), 265-273 (2020-02-08)
This study aimed to examine the combined effects of prenatal glucocorticoid exposure and a postnatal high-fat diet (HFD) on offspring brain development and metabolic disturbance. Besides, the effects of an enriched environment were assessed. Pregnant Sprague-Dawley rats were administered vehicle
Mei-Hsin Hsu et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-16)
To examine the effects of maternal resveratrol in rats borne to dams with gestational high-fat diet (HFD)/obesity with or without postnatal high-fat diet. We first tested the effects of maternal resveratrol intake on placenta and male fetus brain in rats
M Zulema Cabail et al.
Nature communications, 6, 6406-6406 (2015-03-12)
The insulin receptor (IR) and insulin-like growth factor-1 receptor (IGF1R) are highly related receptor tyrosine kinases with a disulfide-linked homodimeric architecture. Ligand binding to the receptor ectodomain triggers tyrosine autophosphorylation of the cytoplasmic domains, which stimulates catalytic activity and creates