07-716-I
Anti-KDR/Flk-1/VEGFR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase NYK, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDR(3791)
mouse ... Kdr(16542)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KDR/Flk-1/VEGFR2 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable