07-2114
Anti-YAP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Yorkie homolog, 65 kDa Yes-associated protein, YAP65
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... YAP1(10413)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Oxidativer Stress
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected YAP1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human liver tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable