Dokumente
06-984
Sigma-Aldrich
Anti-Mn-SOD-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Mn superoxide dismutase, indophenoloxidase B, manganese superoxide dismutase, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, superoxide dismutase 2, mitochondrial
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, bovine, human, rat
Darf nicht reagieren mit
canine
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOD2(6648)
Allgemeine Beschreibung
Superoxiddismutase (SOD) ist ein Antioxidans-Enzym, das am Verteidigungssystem gegen reaktive Sauerstoffspezies (ROS) beteiligt ist. SOD katalysiert die Dismutationsreaktion des Superoxid-Radikalanions (O2-) zu Wasserstoffperoxid, das anschließend von Glutathionperoxidase und Katalase zu harmlosem O2 und H2O katalysiert wird. Es wurden mehrere Klassen von SOD identifiziert. Dazu zählen intrazelluläres Kupfer-, Zink-SOD (Cu-, Zn-SOD/SOD1), mitochondriales Mangan-SOD (Mn-SOD/SOD2) und extrazelluläres Cu-, Zn-SOD (EC-SOD/SOD3). Das Mangan mit dem tetrameren 80-kDa-Enzym SOD2 befindet sich in der Mitochondrienmatrix nahe der primären endogenen Quelle von Superoxid, der mitochondrialen Atmungskette.
Spezifität
Erkennt MnSOD, Molekülmasse 24 kDa.
Immunogen
Rekombinante humane MnSOD (Mangan-Superoxiddismutase).
Anwendung
Anti-MnSOD-Antikörper ist ein Antikörper gegen MnSOD zur Verwendung in IH, IH(P) und WB.
Immunhistochemie (Paraffin):
10 μg/ml einer früheren Charge wiesen MnSOD in Paraffinschnitten von Rattenhirn nach.
Qualität
Mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von MCF-7-, A431- oder Ratten-L6-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen MnSOD in RIPA-Lysaten aus Ratten-L6-Zellen nach. 1–4 μg/ml dieser Charge wiesen MnSOD in RIPA-Lysaten aus humanen MCF-7-, A431- und Ratten-L6-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 24 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 70 % Lagerpuffer 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mmol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
L6-Zelllysat, Gewebeextrakt aus Rattenhirn.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Metabolic utilization of exogenous pyruvate by mutant p53 (R175H) human melanoma cells promotes survival under glucose depletion.
Valery A Chavez-Perez,Mary Strasberg-Rieber,Manuel Rieber
Cancer Biology & Therapy null
Low concentrations of methamphetamine can protect dopaminergic cells against a larger oxidative stress injury: mechanistic study.
El Ayadi, A; Zigmond, MJ
Testing null
Manganese superoxide dismutase expression in human cancer cells: a possible role of mRNA processing.
St Clair, D K and Oberley, L W
Free Radical Research Communications, 12-13 Pt 2, 771-778 (1991)
Michael K Jones et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 301(3), G537-G546 (2011-07-02)
Mitochondrial superoxide dismutase (SOD2) prevents accumulation of the superoxide that arises as a consequence of oxidative phosphorylation. However, SOD2 is a target of oxidative/nitrosative inactivation, and reduced SOD2 activity has been demonstrated to contribute to portal hypertensive gastropathy. We investigated
Arunima Sengupta et al.
The Journal of biological chemistry, 286(9), 7468-7478 (2010-12-17)
Transcriptional regulatory mechanisms of cardiac oxidative stress resistance are not well defined. FoxO transcription factors are critical mediators of oxidative stress resistance in multiple cell types, but cardioprotective functions have not been reported previously. FoxO function in oxidative stress resistance