Wichtige Dokumente
06-727
Sigma-Aldrich
Anti-FcεRI-Antikörper, γ-Untereinheit
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma, Fc-epsilon RI-gamma, Fc receptor gamma-chain, FcR gamma, IgE Fc receptor subunit gamma
Größe auswählen
200 μG
CHF 398.00
CHF 398.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1259
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μG
CHF 398.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 398.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1259
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCER1A(2205)
Allgemeine Beschreibung
Die gamma-Untereinheit des Immunglobulin-epsilon-Rezeptors mit hoher Affinität (UniProt P20411; auch als Fc-epsilon RI-gamma, Fc-Rezeptor gamma-Kette, FcεRI-gamma, FcR-gamma, IgE-Fc-Rezeptor Untereinheit gamma bekannt) wird bei Rattenspezies vom Gen Fcer1g (auch als Fce1g bekannt, Gen-ID: 25441) kodiert. FcεR1-gamma ist ein Single-Pass-Membranprotein vom Typ I, das mit verschiedenen FcR-alpha-Ketten assoziiert, um einen funktionellen Signalisierungskomplex zu bilden, der verschiedene Aspekte der Immunantwort reguliert. Die gamma-Untereinheit spielt eine wesentliche Rolle, indem sie es dem IgE-Fc-Rezeptor ermöglicht, die Zelloberfläche zu erreichen. FcεRI-gamma kommt ausschließlich auf Mastzellen und Basophilen vor. Bei Nagetieren ist Fc-epsilon-RI ein tetramerer Komplex aus nicht-kovalent gebundenen Untereinheiten: eine IgE-bindende alpha-Untereinheit, eine Beta-Untereinheit und ein Dimer aus disulfidgebundenen gamma-Untereinheiten. Wenn mehrwertige Allergene an das rezeptorgebundene IgE binden, führt die folgende Aggregation der Rezeptoren zur Freisetzung von Vermittlern, die für allergische Symptome verantwortlich sind. (Literatur: Blank, U., et al. (1989). Nature 337(6203); 187-189).
Spezifität
Eine artenübergreifende Kreuzreaktivität wurde nicht geprüft.
Erkennt und ist spezifisch für FcεRI, γ-Untereinheit, Molekülmasse 10 kDa.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 7 Aminosäuren der C-terminalen Region von Ratten-FcεRI, gamma-Untereinheit entspricht.
Anwendung
Anti-FcεRI, gamma-Untereinheit, Katalognr. 06-727, ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der FcεRI, gamma-Untereinheit nachweist und zur Verwendung in der Durchflusszytometrie und Western Blot geprüft wurde.
Durchflusszytometrie-Analyse: 0,1 µg einer repräsentativen Charge wiesen FcεRI, gamma-Untereinheit in basophilen Leukämiezellen von Ratten nach.
Forschungs-Unterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Qualität
Mittels Western Blot an RIPA-Lysat von RBL-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen FcεRI, γ-Untereinheit in RIPA-Lysat von RBL-Zellen nach.
Zielbeschreibung
30 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 70 % Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid) und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
RBL-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Linda K Myers et al.
Arthritis and rheumatism, 63(9), 2661-2670 (2011-05-19)
To explore the characteristics of the T cell population that responds to an analog peptide (A9) of type II collagen and regulates autoimmunity, using the collagen-induced arthritis (CIA) model. Analog peptide A9 is a 26-amino acid peptide analogous to the
Characterization of the family of dimers associated with Fc receptors (Fc epsilon RI and Fc gamma RIII)?Regional distribution of Na,K-ATPase activity in porcine lens epithelium?PDZ domain interaction controls the endocytic recycling of the cystic fibros
Letourneur, O., et al
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 147, 2652-2656 (1991)
Yuan-Wei Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(20), E2776-E2783 (2016-05-04)
Serotonin transporter (SERT) is responsible for reuptake and recycling of 5-hydroxytryptamine (5-HT; serotonin) after its exocytotic release during neurotransmission. Mutations in human SERT are associated with psychiatric disorders and autism. Some of these mutations affect the regulation of SERT activity
TGF-beta 1 inhibits mast cell Fc epsilon RI expression.
Gomez, G; Ramirez, CD; Rivera, J; Patel, M; Norozian, F; Wright, HV; Kashyap et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Oxysterol represses high-affinity IgE receptor-stimulated mast cell activation in Liver X receptor-dependent and -independent manners.
Nunomura S, Endo K, Makishima M, Ra C
Febs Letters null