Merck
Alle Fotos(3)
Dokumente
06-719
Sigma-Aldrich
Anti-LexA-Antikörper, DNA-Bindungsregion
Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
E. coli
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... Lexa(948544)
Allgemeine Beschreibung
Der Anti-LexA-Antikörper ermöglicht den Nachweis von LexA-Protein sowie rekombinanten Proteinen, die an das LexA-Protein kondensiert sind. Dieser Antikörper kann verwendet werden, um die Expression von potenziellen Köderproteinen, die zur Verwendung mit dem Hefe-Zwei-Hybrid-System oder anderen Wechselwirkung-Fallensystemen erzeugt wurden, nachzuweisen. LexA fügt etwa 22 bis 25 kDa zu Ihrem Protein hinzu, abhängig von der Anzahl der zusätzlichen Aminosäuren.
Spezifität
Erkennt den LexA-Abschnitt von Köderfusionsprotein, das in den zwei Hefe-Zwei-Hybrid-System verwendet wird.
Immunogen
His-markierte DNA-Bindungsdomäne von LexA-Protein, das den Aminosäureresten 1–202 entspricht
Anwendung
Weisen Sie LexA mit dem Anti-LexA-Antikörper, DNA-Bindungsregion (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) nach, der in IP und WB funktioniert.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an mit LexA-pRB transifziertem Hefelysat beurteilt
Zielbeschreibung
24 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
LexA-pRB-transfiziertes Hefe-Zellextrakt
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Insertional chromatin immunoprecipitation: a method for isolating specific genomic regions.
Hoshino, A; Fujii, H
Journal of Bioscience and Bioengineering null
Direct identification of insulator components by insertional chromatin immunoprecipitation.
Fujita, T; Fujii, H
Testing null
Yu-Fan Chen et al.
Molecular and cellular biology, 36(15), 2039-2050 (2016-05-18)
Cohesin associates with distinct sites on chromosomes to mediate sister chromatid cohesion. Single cohesin complexes are thought to bind by encircling both sister chromatids in a topological embrace. Transcriptionally repressed chromosomal domains in the yeast Saccharomyces cerevisiae represent specialized sites
Seiji Tanaka
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 24(12), 781-788 (2019-10-11)
Protein-protein interactions are one of the most basic and critical processes underlying biological functions. Thus, identification of the interacting proteins of a protein of interest and further elucidation of the roles of the interactions is critical for understanding the related
The SOS regulatory system of Escherichia coli.
Little, J W and Mount, D W
Cell, 29, 11-22 (1982)