06-1372
Anti-acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H1.4, Histone H1b
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pLys26)
Angaben zum Gen
dog ... H1-4(488269)
human ... H1-4(3008)
rhesus monkey ... H1-4(696872)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 in 10 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Colcemid treated HeLa acid extract
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable