Wichtige Dokumente
06-1367
Sigma-Aldrich
Anti-SRp75-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
serine/arginine-rich splicing factor 4, splicing factor, arginine/serine-rich 4, SR splicing factor 4, Pre-mRNA-splicing factor SRP75
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRSF4(6429)
Allgemeine Beschreibung
SRp75, auch bekannt als Serin/Arginin-reicher Spleißfaktor-4, ist ein essentieller Spleißfaktor und Mitglied der SR-Proteinfamilie. Dieses Protein ist ein Bestandteil des Prä-mRNA-Spleißkomplexes und spielt vermutlich bei der Auswahl alternativer Spleißstellen eine Rolle. Im Einklang mit dieser Vermutung, hat sich gezeigt, dass erhöhte SRp75-Konzentrationen eine Rolle beim alternativen Spleißen von CD45 spielen. SRp75 ist normalerweise im Zellkern lokalisiert und ist bekanntermaßen an Serinresten in seiner RS-Domäne hyperphosphoryliert.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem SRp75 entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde von einem unabhängigen Labor für IP verwendet. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Anti-SRp75-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von SRp75, auch bekannt als Serin/Arginin-reicher Spleißfaktor-4, SR-Spleißfaktor-4 und Prä-mRNA-Spleißfaktor-SRP75, und wurde im WB validiert.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in L6-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies SRp75 in 10 µg L6-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 62 kDa gemessen
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paul L Boutz et al.
Genes & development, 29(1), 63-80 (2015-01-07)
Deep sequencing of embryonic stem cell RNA revealed many specific internal introns that are significantly more abundant than the other introns within polyadenylated transcripts; we classified these as "detained" introns (DIs). We identified thousands of DIs, many of which are
Stretching muscle cells induces transcriptional and splicing transitions and changes in SR proteins.
Hinkle, et al.
Communications biology, 5, 987-987 (2022)