06-1116
Anti-IL-33R ST2 (IL1RL1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
interleukin 1 receptor-like 1, interleukin-1 receptor-like 1, growth stimulation-expressed, homolog of mouse growth stimulation-expressed, interleukin 1 receptor-related protein, Protein ST23
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-33R ST2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Zielbeschreibung
UniProtKB/Swiss-Prot Q01638 (ILRL1_HUMAN) entry describes 3 isoforms produced by alternative splicing: Isoform A at 63.358 kDa, Isoform B at 36.993 kDa, Isoform C at 29.951 kDa The ~37 kDa product is the secreted form.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human kidney tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable