05-809
Anti-trimethyl (Lys9)-phospho (Ser10)-Histone H3 Antibody, rabbit monoclonal
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K9me3S10P, Histone H3 (tri methyl K9, phospho S10)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer10), trimethylation (Lys9)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1