05-591-AF647
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor™ 647
clone SKB1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, PKB, PKB alpha, Protein kinase B, Protein kinase B alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SKB1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Akt1(11651)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Kinasen & Phosphatasen
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-591) is shown to be suitable also for flow cytometry, immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Akt/PKB in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable