04-889
Anti-Src Antibody, clone N6L, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone N6L, from rabbit
Synonym(e):
proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, protooncogene SRC, Rous sarcoma, tyrosine kinase pp60c-src, tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene
homolog, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral onco
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N6L, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Included positive antigen control of non-stimulated A431 lysate (Cat. No. 12-301). Add 2.5 μL of 2-mercaptoethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable