Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 491.00 |
Über diesen Artikel
CHF 491.00
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PSG3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
General description
Immunogen
Application
Epigenetik und Zellkernfunktion
Chromatin-Biologie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 04-080 | 04053252669422 |