04-037
Anti-RalB Antibody, clone 25
clone 25, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
25, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RALB(5899)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
G-Proteine
Qualität
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect RalB in HEK293, NIH/3T3, and rat liver cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable