04-002
Anti-SOCS1-Antikörper, Klon 4H1
clone 4H1, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
suppressor of cytokine signaling 1, CIS1, CISH1, JAB, SOCS-1, SSI-1, SSI1, TIP3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOCS1(8651)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunologische Signalisierung
Signalisierung
Immunpräzipitation (IP): 10 μg dieses Antikörpers wiesen immunpräzipitiertes SOCS1 in 200 μl Zellextrakt in RIPA-Puffer nach.
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable