Merck
MAT502731804
Matrix Scientific
1,1'-(Methylimino)dipropan-2-ol
Größe auswählen
500 MG
CHF 339.12
Lieferanten-SKU: 159605-500MG
CHF 339.12
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 339.12
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 159605-500MG
CHF 339.12
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
103-104/6 Torr
Dichte
0.9568/20
Iupac Name
1,1'-(methylazanediyl)bis(propan-2-ol)
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-6(9)4-8(3)5-7(2)10/h6-7,9-10H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
XKQMKMVTDKYWOX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient/argon
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/159605.html
Boiling point
103-104/6 Torr
Dichte
0.9568/20
MSDS
https://www.matrixscientific.com/159605.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)