Merck
MAT424017168
Matrix Scientific
2-Bromo-4'-tert-butylbenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
68-70
Iupac Name
(2-bromophenyl)(4-tert-butylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C17H17BrO/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-11H,1-3H3
InChIKey
CTGNTZJXOMWGQZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103492.html
Melting Point
68-70
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103492.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)