Merck
MAT386586974
Matrix Scientific
2,3-Difluoro-1-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-methylphenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C8H5F5O/c1-4-2-3-5(7(10)6(4)9)14-8(11,12)13/h2-3H,1H3
InChIKey
NCYOUQAQRFQEBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/087623.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/087623.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)