Merck
MAT379356526
Matrix Scientific
8-(Benzyloxy)quinoline-2-carbaldehyde
Größe auswählen
500 MG
CHF 353.07
Lieferanten-SKU: 080669-500MG
CHF 353.07
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 353.07
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 080669-500MG
CHF 353.07
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-(benzyloxy)-2-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C17H13NO2/c19-11-15-10-9-14-7-4-8-16(17(14)18-15)20-12-13-5-2-1-3-6-13/h1-11H,12H2
InChIKey
DNRDUAQLBRLDGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080669.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080669.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)