Wichtige Dokumente
MAT371484453
Matrix Scientific
1-Allyl-1-methyl-but-3-enylamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 011652-1G
CHF 499.61
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 011652-1G
CHF 499.61
bp
61.5-63/30 Torr
Dichte
0.8946
Iupac Name
4-methyl-1,6-heptadien-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-4-6-8(3,9)7-5-2;/h4-5H,1-2,6-7,9H2,3H3;1H
InChIKey
NZJLBDRRSHIKAM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Boiling point
Dichte
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011652.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)