Merck
MAT370169771
Matrix Scientific
4-[2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)]phenylpyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C13H10F3NO/c1-18-12-8-10(13(14,15)16)2-3-11(12)9-4-6-17-7-5-9/h2-8H,1H3
InChIKey
XSASUXJGUVXYPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071616.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071616.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)