Merck
MAT333119654
Matrix Scientific
3-(3-Chloro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)propanoic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 198.40
Lieferanten-SKU: 064476-500MG
CHF 198.40
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 198.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 064476-500MG
CHF 198.40
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-chloro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c6-5-7-3(8-9-5)1-2-4(10)11/h1-2H2,(H,10,11)(H,7,8,9)
InChIKey
UYZDCYGGFIDYCL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064476.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064476.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)